Learn More
Borohidruro de sodio, ≥99%, Solstice
Description
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para fundición y digestión húmeda en análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de la muestra para el análisis de trazas requiere reactivos de la máxima pureza; nuestros TraceSELECT productos Ultra para análisis ultra-traza a niveles ppb e incluso ppt se producen mediante destilación subherviente
- Los ácidos, bases y sales de la TraceSELECT serie se han desarrollado para la preparación y análisis de muestras en el rango de trazas PPB (μG/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | >de 400 °C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium borohydride |
| Punto de fusión | >360 °C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Prill o polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Presión de vapor | >0.000054 Pa |
| Densidad | 1,074g/cm3 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium borohydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetrahydroborate