Learn More
Borohidruro de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Borohydride |
| Punto de fusión | 400°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cápsulas de 6,35 mm x 12,7 mm de diámetro |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 37.83 |
| Punto de ignición | 220°C (428°F) |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium borohydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium borohydride