Learn More
Borohidruro de sodio, solución al 12% en solución acuosa de hidróxido de sodio al 40%.
Código de producto. 11360836 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase missing translation for 'unitSize'
11360836 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
10310424 100 mL Frasco de plástico 100 ML
10248893 250 mL Frasco de plástico 250 ML
10413205 1 L Frasco de plástico 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11360836 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 389930025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    202.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 39.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de ebullición 130.0°C to 135.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Nombre de nota 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.4
Densidad 1.4000g/mL
Fórmula molecular BH4Na
Fórmula lineal NaBH4
Número MDL MFCD00003518
Índice Merck 15, 8727
Sinónimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
Nombre IUPAC boranuida sódica
Peso molecular (g/mol) 37.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.82
Porcentaje de pureza 11 to 13%
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación