Learn More
Borohidruro de sodio, solución al 12% en solución acuosa de hidróxido de sodio al 40%.
Código de producto. 10248893 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10248893 250 mL Frasco de plástico 250 ML
10310424 100 mL Frasco de plástico 100 ML
10413205 1 L Frasco de plástico 1 LT
11360836 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10248893 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389932500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 130.0°C to 135.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Nombre de nota 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular BH4Na
Fórmula lineal NaBH4
Número MDL MFCD00003518
Índice Merck 15, 8727
Sinónimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
Nombre IUPAC boranuida sódica
Peso molecular (g/mol) 37.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.82
Porcentaje de pureza 11 to 13%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.4
Densidad 1.4000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación