Learn More
Borohidruro de sodio, solución al 12 % en 40 % solución acuosa de NaOH, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 130.0°C to 135.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium borohydride |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 1.4 |
| Densidad | 1.4000g/mL |
| Fórmula molecular | BH4Na |
| Mostrar más |