Learn More
Solución de borohidruro sódico, 0,5 M en diglyme, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10501451 100 mL 100 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10501451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    59.65€ / 100 ml
    Ahorro 11.75€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Color Incolora
Nombre de nota 0.5M Solution in Diglyme
CAS 16940-66-2, 111-96-6
Concentración 0.45 to 0.55M
Densidad 0.9450g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.945
Fórmula molecular BH4Na
Fórmula lineal NaBH4
Número MDL MFCD00003518
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 69°C
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Índice Merck 15, 8727
Forma física Líquido
Sinónimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water, reacts with hot water.
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
Nombre IUPAC boranuida sódica
Peso molecular (g/mol) 37.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride, 0.5 M solution in diglyme
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.