Learn More
Borodeuterido sódico, 98 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256630 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10338430 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10256630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194950050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 15681-89-7 | BH4Na | 37.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15681-89-7
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003519
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium borodeuteride, sodium tetradeuterioboron, sodium borohydride-d4, sodium 2h4 tetrahydroborate 1-, sulfatase, borate 1-, tetrahydro-d4-, sodium, nabd4, sodium 2h4 boranuide, deuterated sodium borohydride
PubChem CID 23673181
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borodeuteride
Forma física Polvos o fragmentos
Color De gris a blanco
Nombre de nota 98 atom % D
Deuterio (D) 97,5% mín
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 atom% D
Fórmula lineal NaBD4
Fieser 03,281
Nombre IUPAC sodio; tetradeuterioboranuide
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.86
Porcentaje de pureza 98 atom% D
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borodeuteride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.