Descripción
El término bórax se utiliza para una serie de minerales o compuestos químicos estrechamente relacionados que difieren en su contenido de agua cristalina, pero normalmente se refiere al decahidrato. El borato de sodio se utiliza para muchas aplicaciones:
- Para preparar tampones, por ejemplo para electroforesis en gel de ADN, como el tampón TBE (Tris/borato/EDTA) o SB (borato de sodio), o como BBS (solución salina tamponada con borato) en procedimientos de recubrimiento.
- Como fertilizante de micronutrientes para corregir suelos deficientes en boro.
- Para limpiar la cavidad cerebral de un cráneo para su montaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Borate Decahydrate |
| CAS | 1303-96-4 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99,5 – 105,0% |
| Fórmula molecular | B4Na2O7.10H2O |
| Información de solubilidad | 1g se disuelve en 16M de agua, 0,6 mL de agua hirviendo y ∼/mL de gliceral; insoluble en alcohol. |
| Peso molecular (g/mol) | 381.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381,37g/mol |
| Grado | Reactivo ACS |