Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Borate |
| Nombre de nota | Decahidrato |
| CAS | 1303-96-4 |
| Cantidad | 1 kg |
| Densidad | 2.367 g/mL |
| Fórmula molecular | B4Na2O7·10H2O |
| Sinónimo | Sodium Tetraborate, Borax, Fused |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.37 |
| Grado | ACS |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- borato de sodio decahidrato, ACS
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .