Learn More
Borato de sodio decahidratado, 99,5-102,0 %, (grado reactivo cristalino/ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Borate Decahydrate |
| CAS | 1303-96-4 |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5-102.0% |
| Fórmula molecular | Na2B4O7 · 10H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.37 |
| Grado | Reactivo ACS |