Learn More
Borato de sodio ACS AR, granular, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15548754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15548754 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15548754 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 745706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.01€
    361.15€ / 2.5 Kg
    Ahorro 146.86€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Borate
Nombre de nota 10-Hidrato
CAS 1303-96-4
Forma física Granular
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular Na2B4O7·10H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37
Grado ACS
Envase Poli
compliance-icons
Nombre del producto
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate