Learn More
Borato de sodio, 10-hidrato, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15548144 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15548144 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15548144 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 357405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.97€
    349.14€ / 2.5 Kg
    Ahorro 141.83€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2027
CAS: 1303-96-4 | Formula: Na2B4O7·10H2O | Weight: 381.37 g/mol
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular Na2B4O7·10H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Borate
Nombre de nota 10-Hidrato
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37
Porcentaje de pureza 101.6%
Grado NF
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.73kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate