Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borato de sodio, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0
Código de producto. 15465819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465819 500 mL 500 ml
15455819 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465819 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63637.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.42€
    100.65€ / 500 ml
    Ahorro 22.77€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El borato de sodio se utiliza como bórax anhidro para la investigación proteómica, en la fabricación de glaseados y esmaltes, y es un componente de los agentes de tinción; se utiliza en el curado y la conservación de las pieles, en compuestos de limpieza, para envejecer artificialmente la madera, como conservante, ya sea solo o con otros antisépticos contra el hongo de la madera, en tejidos ignífugos y en la madera, como antiséptico, en detergentes, y como astringente para las membranas mucosas.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borate buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.5 M
pH 9.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Fully miscible.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium borate