Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borato de sodio, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,5
Código de producto. 15415199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415199 500 mL 500 ml
15405199 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415199 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62902.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.36€
    99.65€ / 500 ml
    Ahorro 20.71€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este producto es ideal para muchas aplicaciones biológicas, incluyendo la investigación bioquímica, molecular biológica, celular biológica, histológica e inmunológica y procedimientos de laboratorio. Se puede utilizar para diluir sustancias y en procedimientos de recubrimiento. Pueden utilizarse aditivos como Tween 20 y leche en polvo para añadir funciones como tampón de lavado o tampón de bloqueo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a 25 grados C. Este producto es relativamente estable bajo esta condición. El mejor resultado obtenido con el uso en 6–8 meses a partir de la compra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium tetraborate