Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borato de sodio, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0
Código de producto. 15492909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492909 500 mL 500 ml
15482909 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492909 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60068.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    99.65€ / 500 ml
    Ahorro 19.69€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
It is a component of many detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is also used to make buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, as an anti-fungal compound for fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a precursor for other boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un componente de muchos detergentes, cosméticos y esmaltes. También se utiliza para hacer soluciones de tampón en bioquímica, como retardante de fuego, compuesto antifúngico para fibra de vidrio, flujo en metalurgia, protecciones de captura de neutrones para fuentes radiactivas, agente de textura en la cocina, y como precursor para otros compuestos de boro.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Fully miscible with water.