Learn More
Bitartrato de sodio monohidrato, TRC
Código de producto. 30411865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411865 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30411865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS083928100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bitartrate Monohydrate
CAS 6131-98-2
Fórmula molecular C4 H5 O6 . Na . H2 O
Cantidad 100 g
Sinónimo Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sodium Tartaric Acid Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1
SMILES O.[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC sodio;(2R,3R)-2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 190.084
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.009