Learn More
Bisulfito de sodio (mezcla de NaHSO3 y Na2S2O5), TRC
Código de producto. 30011069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011069 100 g 100 g
30010486 25 g 25 g
30005389 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS614400100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-90-5
Fórmula molecular NaHSO3
Peso molecular (g/mol) 104.06
Sinónimo Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
Nombre IUPAC sodio; sulfito de hidrógeno
SMILES [Na+].OS(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.9544