Learn More
Bisulfito de sodio, para análisis de la ACS, 67,1 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11447872 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11447872 100 g -
11457872 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11447872
Marca: MP Biomedicals 0215257380
CAS 7631-90-5
Fórmula molecular NaO3S
Peso molecular (g/mol) 103.05
Número MDL MFCD00003530
Clave InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nombre IUPAC sulfito sódico
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfite
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.7
Densidad 1.326g/cm3 at 20°C