Learn More
Bisulfito de sodio ACS AR, granular, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15538754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Poli
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15538754 2.5 kg Poli 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15538754 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 744806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7631-90-5
Fórmula molecular NaO3S
Peso molecular (g/mol) 103.05
Número MDL MFCD00003530
Clave InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nombre IUPAC sulfito sódico
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bisulfite
Forma física Granular
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.06
Porcentaje de pureza 59.2%
Grado ACS
Envase Poli
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrogen sulphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulphite