Learn More
Monohidrato de bisulfato de sodio, puriss p.a., ≥ 99 % (T), Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium bisulfate monohydrate |
| CAS | 10034-88-5 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | H3NaO5S |
| Fórmula lineal | NaHSO4 · H2O |
| Número MDL | MFCD00149210 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Sinónimo | sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox |
| Clave InChI | JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | O.[Na+].OS([O-])(=O)=O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium bisulfate monohydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate