Learn More
Bisulfato sódico, monohidrato, cristal, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15508144 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15508144 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15508144 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 353401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.66€
    217.34€ / 500 g
    Ahorro 88.32€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-08-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10034-88-5
Fórmula molecular H3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 138.07
Número MDL MFCD00149210
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bisulfate
Nombre de nota Monohidrato
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio; sulfato de hidrógeno; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.07
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.10kg