Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15612320 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15612320 100 g Poly Bottle 100 g
15632320 500 g Poly Bottle 500 g
15622320 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15612320 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 233714100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-88-5
Fórmula molecular H3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 138.07
Número MDL MFCD00149210
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
Nombre IUPAC sodium hydrate hydrogen sulfate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bisulfate Monohydrate
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaHSO4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.08g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Envase Poly Bottle
Aspecto Moist crystals
Densidad 2.12g/cm3