Learn More
Bisulfato sódico monohidrato, 97 %, extra puro, reactivo, cristales, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10147850 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10288513 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
15149153 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10147850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419435000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    44.80€ / 500 g
    Ahorro 3.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10034-88-5 | H3NaO5S | 138.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-88-5
Fórmula molecular H3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 138.07
Número MDL MFCD00149210
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
Nombre IUPAC sodio; sulfato de hidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfate monohydrate
Punto de fusión 58.0°C
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 500 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal NaHSO4·H2O
Índice Merck 15,8722
Información de solubilidad Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.08
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bisulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1