Learn More
Bisulfato de sodio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15666810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15666810 250 g 250 g
15656810 1 kg 1 Kg
15676810 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15666810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71656250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Purum, anhidro, ∼95,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-38-1
Fórmula molecular HNaO4S
Peso molecular (g/mol) 120.05
Número MDL MFCD00003531
Clave InChI WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
Nombre IUPAC sodio;sulfato de hidrógeno
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaHSO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.06g/mol
Porcentaje de pureza 93 to 102% (T), 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium bisulfate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate