Learn More
Bisulfato de sodio, 92 %, téc., granulado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206320 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10164600 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10443035 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-38-1
Fórmula molecular HNaO4S
Peso molecular (g/mol) 120.05
Número MDL MFCD00003531
Clave InChI WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
Nombre IUPAC sodio;sulfato de hidrógeno
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bisulfate
Punto de fusión 177.0°C to 180.0°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Gránulos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 92%
Fórmula lineal NaHSO4
Índice Merck 15, 8722
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: decomposes by alcohol into na2so4 and h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.06
Porcentaje de pureza 92%
Grado Técnico
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.1
Densidad 2.1000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bisulfate, tech., granular
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1