Learn More
Bismutato de sodio(V), 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 GR
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904341 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10012770 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10195020 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12232-99-4
Fórmula molecular BiNaO3
Peso molecular (g/mol) 279.96
Clave InChI PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
Nombre IUPAC sodio; oxido(dioxo)bismuto
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bismuthate(V)
Color Amarillo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (Iodometry)
Fórmula lineal NaBiO3
Índice Merck 15,8721
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water and acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.96
Porcentaje de pureza 85%