Learn More
Sodium Bismuthate, ACS Reagent, ≥80.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15685310 25 g Frasco de polietileno 25 g
15675310 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15685310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 38313925G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12232-99-4
Fórmula molecular BiNaO3
Peso molecular (g/mol) 279.967
Número MDL MFCD00003474
Clave InChI PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
Nombre IUPAC sodio; oxido(dioxo)bismuto
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bismuthate
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NaBiO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.97g/mol
Porcentaje de pureza ≥80%
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder