Learn More
Bismutato de sodio (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Bismuthate |
| CAS | 12232-99-4 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | BiNaO3 |
| Sinónimo | Bismuth Sodium Oxide, Sodium Bismuthate(V) (NaBiO3), Bismuth Sodium Trioxide, Sodium Bismuth Oxide (NaBiO3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Bi.Na.3O/q;+1;;;-1 |
| SMILES | [Na+].[O-][Bi](=O)=O |
| Nombre IUPAC | sodio; oxido(dioxo)bismuto |
| Peso molecular (g/mol) | 279.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.9549 |