Learn More
Óxido de bismuto y sodio, ACS, 80 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium bismuth oxide is used for the determination of manganese in iron, steel and ores. It is also used in the separation of plutonium and acts as a strong oxidizer. It is used in the conversion of manganese compound to permanganate. Further, it is used in the preparation of hexavalent americium (Am) during its separation from the lanthanides and in the hydrothermal synthesis of bismuth oxychloride micrometer-sized single crystals. In addition to this, it is employed as a precursor in the preparation of bismuth nanoforms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium bismuth oxide |
| Color | Amarillo a marrón |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 14,8585 |
| Información de solubilidad | Insoluble in cold water; Decomposes in hot water forming Bi2O3,NaOH,and oxygenInsoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.97 |
| Porcentaje de pureza | ≤80% |
| Grado | ACS |
| Olor | Odorless |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium bismuth oxide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..