Learn More
Óxido de bismuto de sodio, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428006 25 g 25 g
11438006 100 g 100 g
11448006 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14073.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12232-99-4 | BiNaO3 | 279.967 g/mol
Sodium bismuthate oxide is used as an oxidant in the preparation of hexavalent Americium (Am) during the separation of Am from the lanthanides., hydrothermal synthesis of bismuth oxychloride (BiOCl) micrometer-sized single crystals. It is also used as a precursor in the synthesis of bismuth nanoforms under microwave (MW) irradiation. It used to converts almost any manganese compound to permanganate, which is easily assayed spectrophotometrically.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de bismutato y sodio se utiliza como oxidante en la preparación de Americio (Am) hexavalente durante la separación del Am de los lantánidos, y en la síntesis hidrotermal de cristales simples de tamaño micrométrico de oxicloruro de bismuto (BiOCl). También se utiliza como precursor en la síntesis de nanoformas de bismuto bajo irradiación por microondas (MW). Se utiliza para convertir casi cualquier compuesto de manganeso en permanganato, que es fácilmente analizado espectrofotométricamente.
Solubilidad
Soluble en ácido acuoso. Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12232-99-4
Fórmula molecular BiNaO3
Peso molecular (g/mol) 279.967
Número MDL MFCD00003474
Clave InChI PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium
PubChem CID 4063671
Nombre IUPAC sodio; oxido(dioxo)bismuto
SMILES [O-][Bi](=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bismuth oxide
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,8585
Información de solubilidad Soluble in aqueous acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.97
Porcentaje de pureza 80%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bismuth oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..