Learn More
Bis(trimetilsilil)amida de sodio (95%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
| CAS | 1070-89-9 |
| Fórmula molecular | C6H18NNaSi2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hexamethyldisilazane sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | sodio;bis(trimetilsilil)azanida |
| Peso molecular (g/mol) | 183.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0875 |