Learn More
Sodio bis(trimetilsilil)amida, +95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246510 5 g Frasco de vidrio 5 g
10144890 25 g Frasco de vidrio 25 g
10712384 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10246510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215960050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-89-9
Fórmula molecular C6H18NNaSi2
Peso molecular (g/mol) 183.38
Número MDL MFCD00009835
Clave InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
Nombre IUPAC sodio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Punto de fusión 171°C to 175°C
Color Amarillo a beige
Densidad .916g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NNa
Cantidad 5 g
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.38
Porcentaje de pureza 95+%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.