Learn More
Bis(trimetilsilil)amida de sodio, solución de 2 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358066 100 mL 100 ml
11368066 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13352.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(trimetilsilil)amida sódica es una base fuerte utilizada en la síntesis orgánica para reacciones de desprotonación y para la reacción catalizada de base. También se utiliza para mejorar la polimerización del fenilacetileno junto con la catálisis de rodio(i). Participa en la generación de enolatos, reactivos de Wittig y carbenos.
Solubilidad
Miscible con benceno y tolueno.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, agentes oxidantes fuertes y oxígeno. Los residuos secos son explosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-89-9
Fórmula molecular C6H18NNaSi2
Peso molecular (g/mol) 183.377
Número MDL MFCD00009835
Clave InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
Nombre IUPAC sodio;bis(trimetilsilil)azanida
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3629917
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Información de solubilidad Miscible with benzene and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M soln. in THF
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 0.92
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide