Learn More
Hidruro de sodio bis(2-metoxietoxi)aluminio, 70 % p/p en tolueno., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480863 50 g 50 g
11421930 50 g 50 g
11431930 250 g 250 g
11490863 250 g 250 g
11411930 1000 g 1000 g
11470863 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11480863 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13292.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22722-98-1 | C6H16AlNaO4
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride acts as a reducing agent in organic synthesis. It is used to prepare azoxyarenes, azoarenes and hydroazoarenes from nitroarenes. It plays an important role for the conversion of aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acyl halides and anhydrides to primary alcohols. It is also employed in hydroaluminate alkenes and alkynes. It is utilized in the reduction of lactones and epoxides into diols. Further, it serves as a methylation reagent for aryl-activated compounds. In addition to this, it is involved in the reduction of amides, nitriles and amines to the corresponding amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidruro de sodio bis(2-metoxietoxi) de aluminio actúa como agente reductor en la síntesis orgánica. Se utiliza para preparar azoxicarenos, azoarenos e hidroazoarenos a partir de nitroarenos. Desempeña un papel importante en la conversión de aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, haluros de acilo y anhídridos en alcoholes primarios. También se emplea en alquenos y alquinos hidroaluminados. Se utiliza en la reducción de lactonas y epóxidas a dioles. Además, funciona como reactivo de metilación para compuestos activados por arilo. También participa en la reducción de amidas, nitrilos y aminas a las aminas correspondientes.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos aromáticos, éter, tetrahidrofurano, dimetil éter y dimetilformamida. No miscible con hidrocarburos alifáticos.
Notas
Sensible al aire y la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, agentes oxidantes y materiales combustibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22722-98-1
Fórmula molecular C6H16AlNaO4
Número MDL MFCD00011631
Sinónimo Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride
Densidad 1.02
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Fórmula lineal NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Cantidad 50 g
Número UN UN3399
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,8565
Información de solubilidad Miscible with aromatic hydrocarbons,ether,tetrahydrofuran,dimethyl ether and dimethylformamide. Immiscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.16
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, toluene