Learn More
Bicarbonato de sodio Farmacopea Estadounidense GenAR, polvo, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15598434
Cambiar vista
Click to view available options
Poli; 2,5 kg
Código de producto.
15598434 Poli; 2,5 kg
1 options
Código de producto. 15598434 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 774906
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
CAS 144-55-8
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular CHNaO3
Número MDL MFCD00003528
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Peso molecular (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Grado USP
Envase Poli