Learn More
Bicarbonato de sodio, TRC
Código de producto. 17988114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17988114 1 g 1 g
17917344 50 g 50 g
17939544 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17988114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6145501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular C H O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 84.0066
Sinónimo Sodium Hydrogen Carbonate
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.9823