Learn More
Bicarbonato de sodio, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Código de producto. 15603420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15603420 1 kg 1 Kg
15623420 500 g 500 g
15663420 6 x 500 g paquete de 6
15643420 5 kg 5 Kg
15653420 6 x 1 kg paquete de 6
15613420 4 x 5 kg paquete de 4
15633420 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15603420 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 314371KG
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, polvo, ≥ 99,7 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaHCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Información de solubilidad Soluble en agua, 50g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 84,01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado ACS/Puriss. p.a.