Learn More
Bicarbonato sódico, polvo, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15588134 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588134 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15598134 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15588134 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 350901
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Grado FCC/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.20kg