Learn More
Bicarbonato de sodio, polvo, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15297246 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15297246 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15297246 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 351005
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
CAS 144-55-8
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular CHNaO3
Número MDL MFCD00003528
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.20kg