Learn More
Bicarbonato sódico (polvo blanco fino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10553325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553325 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
10244683 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10553325 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP3281
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Frasco de polietileno; 500 g
Esta sal sódica se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Punto de fusión 270 °C
Color Blanco
pH 8,3
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99.7 to 100.3%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno