Learn More
Bicarbonato sódico (polvo blanco fino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10244683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10244683 500 g Frasco de polietileno 500 g
10553325 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10244683 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP328500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84,01 g/mol
Frasco de polietileno; 500 g
Esta sal sódica se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Punto de fusión de 270 °C
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 500 g
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de polietileno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99,7 a 100,3%
Grado Sin calificar