Learn More
Bicarbonato sódico, +99 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904311 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904311 250 g Frasco de vidrio 250 g
11994301 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904311 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 446232500
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaHCO3
Índice Merck 15,8719
Información de solubilidad Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC