Learn More
Bicarbonato sódico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Pakningsstørrelse:
1 KG
25 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Pakningsstørrelse
10694782 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10051210 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10493635 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10694782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.15€
    27.65€ / 1 Kg
    Ahorro 4.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Bicarbonato de sodio, +99 %, CHNaO3, número CAS 144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonato sódico, sal monosódica de ácido carbónico, meylon, neut, carbonato de ácido de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato hidrogénico de sodio, carbonato de hidrógeno de sodio, 5 kg, 20 ppm máx., 100 ppm máx., CHEBI:32139, blanco, 205-633-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Índice Merck 15, 8719
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Vis mere Vis mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.