Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Código de producto. 12675057 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12675057 250 g Frasco de plástico 250 GR
1 options
Código de producto. 12675057 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447102500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.60€
    20.65€ / 250 g
    Ahorro 2.95€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
CAS 144-55-8
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular CHNaO3
Fórmula lineal NaHCO3
Número MDL MFCD00003528
Índice Merck 158719
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Información de solubilidad Clear colorless
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Bioquímica