Learn More
Bicarbonato sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10583381 500 g Frasco de plástico 500 GR
10489910 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10082840 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10144713 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10583381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217125000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.45€
    27.65€ / 500 g
    Ahorro 4.80€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula lineal NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Índice Merck 15, 8719
Información de solubilidad Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica