Learn More
Bicarbonato sódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082840 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10583381 500 g Frasco de plástico 500 GR
10489910 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10144713 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10082840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217120025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.80€
    77.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 14.15€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Fórmula lineal NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Índice Merck 15, 8719
Información de solubilidad Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
Nombre IUPAC carbonato de hidrógeno sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica