Learn More
Gibco™ Solución de bicarbonato sódico al 7,5 %
Artikelnummer. 10308462 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
Packungsgröße:
100 ml
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
10308462 100 mL 100 ml
11550626 20 x 100 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10308462 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 25080060
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Solución de bicarbonato sódico al 7,5 %
El bicarbonato de sodio es un tampón comúnmente utilizado para mantener el pH del medio de cultivo celular en presencia de 4-10% –de dióxido de carbono. Además de actuar como tampón, el bicarbonato sódico proporciona ventajas nutricionales y rara vez muestra toxicidad celular. Formulado a 75 g por litro de agua, Gibco™ La solución de bicarbonato de sodio al 7,5 % es perfecta para complementar el medio en polvo seco durante la reconstitución. La concentración final de bicarbonato de sodio que se utiliza en el medio depende de la formulación de los medios y de la concentración de dióxido de carbono que se utiliza en la incubadora.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No utilizar en procedimientos de diagnóstico.
Sistema de fabricación y calidad con cGMP de doble sitio
Gibco™ La solución de bicarbonato de sodio se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto de solución de bicarbonato de sodio elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island (25080-094). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Descripción Solución de bicarbonato sódico al 7,5 %, 100 ml, concentración al 7,5 %, líquido, tampón, se utiliza en el cultivo de células de mamíferos, perfecta para suplementar los medios de polvo seco durante la reconstitución, para uso exclusivo en investigación,
Concentración 7,5 %
Formulario Líquido
Tipo de producto Bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 100 mL
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.