Learn More
Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 8,5, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium bicarbonate acts a weak buffer with that makes maintaining a pH range of 7.2 - 7.6. It is also used as a nutrient source. This solution prepared in water is used as injection in Pharmaceutical industry.is used to treat cement contamination ins hore pac drilling slurry and bentonite water based drilling fluids.It is also used as a buffer. Sodium bicarbonate will remove calcium and manganese making hard water soft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bicarbonato sódico actúa como un tampón débil con el que se mantiene un rango de pH de 7,2–7,6. También se utiliza como fuente de nutrientes. Esta solución preparada en agua se utiliza como inyección en la industria farmacéutica. Se utiliza para tratar la contaminación por cemento en la pulpa de perforación de hore pac y los fluidos de perforación basados en agua-bentonita. También se utiliza como tampón. El bicarbonato sódico eliminará el calcio y el manganeso, lo que hará que el agua dura sea blanda.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de los ácidos y de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium bicarbonate buffer soln. |
| Concentración | 1 M |
| pH | 8.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Información de solubilidad | Soluble in water |