Learn More
Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 8,0, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424879 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15424879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62495.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.73€
    70.65€ / 500 ml
    Ahorro 15.08€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 144-55-8 | Molecular Formula: CHNaO3 | Molecular Weight: 84.01 g/mol
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sistema de tamponamiento de bicarbonato es importante en muchos procesos celulares diferentes. También se utiliza en la formación de ácido en la cavidad del estómago. Se utiliza para neutralizar el pH del quimo, saliendo del estómago y entrando en el intestino delgado. También se utiliza para mantener el pH en muestras de suero.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentración 1 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad It is soluble in water.
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno