Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 10,0
Código de producto. 15405299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405299 250 mL 250 ml
15415299 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405299 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63025.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sistema de tamponamiento de bicarbonato es importante en muchos procesos celulares diferentes. También se utiliza en la formación de ácido en la cavidad del estómago. Se utiliza para neutralizar el pH del quimo, saliendo del estómago y entrando en el intestino delgado. También se utiliza para mantener el pH en muestras de suero.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1 M
pH 10.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad It is soluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 10.0
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate